1-Hexyne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20643.0025
8.20643.0100
8.20643.0025EA
57.1
EUR
8.20643.0025
8.20643.0100
1-Hexyne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Hexyne
Formule:
C₆H₁₀ MW: 82.15 g/mol Point d'ébullition: 71 Point de fusion: –132 °C Densité: 0.7147 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –20 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009504 Numéro CAS: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 ONU: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.36 g/l (25 °C) (experimental) |
Melting Point | -132 °C |
Molar Mass | 82.14 g/mol |
Boiling Point | 71 - 72 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3535 kPa |
Flash Point | -20 °C |
Refractive Index | 1.3974 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.72 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 263 °C |