1-Hexyne 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
329900250
329901000
329905000
ACRO329900250EA
42.8
EUR
ACRO329900250
ACRO329901000
ACRO329905000
1-Hexyne 98%
1-Hexyne
Formule:
C₆H₁₀ MW: 82.15 g/mol Point d'ébullition: 71…72 °C (760 mmHg) Point de fusion: –132 °C Densité: 0.71 g/cm³ Point d'éclair: –021 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009504 Numéro CAS: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 ONU: 3295 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |