Imprimer
2-Éthyl-1-butène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0067-500ML E0067-25ML E0067-100ML
TCIAE0067-500MLEA 909 EUR
TCIAE0067-500ML TCIAE0067-25ML TCIAE0067-100ML
2-Éthyl-1-butène ≥97.0% (par GC)
2-Éthyl-1-butène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: –131.5 °C
Densité: 0,688 g/cm³ (24 °C)
Point d'éclair: –10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009341
Numéro CAS: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=566a3cba5316fd3ec8e969751444f007c64e08db&vid=8f11e725c65b007058ca828505cedb055e87f808&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %