Imprimer
2-Éthyl-1-butène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L11553.06 L11553.14
L11553.06EA 60.7 EUR
L11553.06 L11553.14
2-Éthyl-1-butène ≥97%
2-Éthyl-1-butène
Purity: 97%
CAS No.: 760-21-4
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: -132°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1697102
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009341
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 63…64 °C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0,689
Point d'éclair: –26 °C (–14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009341
Numéro CAS: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
ONU: 3295
ADR: 3,II