Imprimer
3-Chloro-2-méthylpropène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22674.0B B22674.18 B22674.30
B22674.0BEA 263 EUR
B22674.0B B22674.18 B22674.30
3-Chloro-2-méthylpropène ≥98%
3-Chloro-2-méthylpropène
Purity: 98%
CAS No.: 563-47-3
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Flash Point: -12°(9°F)
Refractive Index: 1.4275
Melting Point: -80°
Boiling Point: 71-72°
Merck Reference: 14,2148
UN No.: 2554
MDL No.: MFCD00000953
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.917
Point d'éclair: –12 °C (9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000953
Numéro CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
ONU: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167