Le diluteur à seringue double Microlab® 600 est un instrument de manipulation de liquide semi-automatisé permettant d'effectuer des dilutions de 1:50 000 en une seule étape. Les moteurs pas à pas de haute précision offrent une précision de positionnement exceptionnelle pour toute la gamme des seringues Hamilton à amorçage sans bulles (BFP - bubble-free prime) pour des volumes compris entre 10 µl et 50 ml. La tubulure inerte et le lavage avec diluant de la tubulure entre chaque échantillon réduisent les risques de contamination, même pour les techniques les plus sensibles. Le contrôleur de base comprend un écran de démarrage rapide et d'exécution pour l'amorçage et la programmation des volumes de diluant et d'échantillon. Le contrôleur indique également l'état de la pompe sous forme graphique à l'aide d'animations représentant la trajectoire du liquide.
- Gain de temps et économie de tampon lors de la préparation d'échantillons
- Le système de déplacement positif offre une précision de plus de 99%
- Amélioration de la reproductibilité et simplification de la conformité aux normes BPL/BPF, FDA, EPA et ISO
- Calibrage avec traçabilité NIST
- Grand écran tactile incliné pour une vue optimale, montage au mur possible
- La pointe du piston de la seringue à amorçage sans bulles élimine le volume mort à l'extrémité de la seringue et réduit le nombre de cycles d'amorçage nécessaires
Option de contrôleur avancé:
Assistants et menu Favoris: réutilisation rapide des configurations fréquemment utilisées
Programmation de méthodes personnalisées: pour les applications personnalisées non couvertes par les assistants standard
Capacité de 2 Go pour le stockage des méthodes: stockage, archivage et partage des méthodes écrites sur la carte mémoire
Mises à niveau logicielles : mises à jour logicielles téléchargeables en ligne
Pour tout renseignement sur le distributeur Microlab® 600, contactez votre agence Avantor.
Syringe drive mechanism: Stepper Motor
For details of the Microlab® 600 Dispenser please contact your local VWR sales office.
Information de livraison: Les diluteurs sont fournis avec la sonde manuelle Concorde, des vannes universelles, des tuyaux de remplissage/distribution, un support pour accessoires, un cordon d'alimentation local et deux seringues au choix. Si aucune seringue n'est spécifiée lors de la commande, une seringue de 2,5 ml et une autre de 250 µl sont fournies.
Attention: If you do not want the standard syringes and you are using web order, please add the syringe product numbers in the Special Instructions field before you submit the order.