Imprimer
1-Hexène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
213210010 213211000 213210250 213210025
ACRO213210010EA 51.2 EUR
ACRO213210010 ACRO213211000 ACRO213210250 ACRO213210025
1-Hexène 97%
1-Hexène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 62…65 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.678 g/cm³
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
ONU: 2370
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %