Imprimer
1-Hexadécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22064.0100 8.22064.0500
8.22064.0100EA 36.3 EUR
8.22064.0100 8.22064.0500
1-Hexadécène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Hexadécène
Formule: C₁₆H₃₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 0.7811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008991
Numéro CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.0012 g/l (25 °C)
Melting Point 2.2 °C
Molar Mass 224.42 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (25 °C)
Flash Point 132 °C
Refractive Index 1.4401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 5.8 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Viscosity Kinematic 4.0 mm2/s (20 °C)