Imprimer
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
305690050 305690250
ACRO305690050EA 47.4 EUR
ACRO305690050 ACRO305690250
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène 99%
1,1-Bis(méthylthio)-2-nitroéthylène
Formule: C₄H₇NO₂S₂
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010443
Numéro CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
GC ≥98.5 %