Imprimer
Trichloroéthylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,2-Trichloroethene, Trichloroethene, 1,1,2-Trichloroethylene
L14474.AE L14474.AU L14474.0F
L14474.AEEA 30.5 EUR
L14474.AE L14474.AU L14474.0F
Trichloroéthylène ≥98%
Trichloroéthylène
Purity: 98%
CAS No.: 79-01-6
Molecular Formula: ClCH=CCl2
Formula Weight: 131.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.476
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 87°
Beilstein Reference: 1736782
Merck Reference: 14,9639
UN No.: 1710
MDL No.: MFCD00000838
Formule: ClCH=CCl₂
MW: 131.39 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
ONU: 1710
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM