Imprimer
Tétrachloroéthylène 99+%, Ultrapure pour spectrophotométrie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
32437.K2 32437.K7 32437.M1
32437.K2EA 129 EUR
32437.K2 32437.K7 32437.M1
Tétrachloroéthylène 99+%, Ultrapure pour spectrophotométrie
Tétrachloroéthylène
Purity: 99+%
CAS No.: 127-18-4
Molecular Formula: Cl2C=CCl2
Formula Weight: 165.83
Physical Form: Liquid
Density: 1.623
Refractive Index: 1.5055
Odour: Ether-like
Melting Point: -22°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1361721
Merck Reference: 14,9190
UN No.: 1897
MDL No.: MFCD00000834
Formule: C₂Cl₄
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.623
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
ONU: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM