Imprimer
Microburettes, type Bang, robinet latéral, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
3310140 3310152 3310160 3310340 3310352 3310360
HIRS3310140EA 224 EUR
HIRS3310140 HIRS3310152 HIRS3310160 HIRS3310340 HIRS3310352 HIRS3310360
Microburettes, type Bang, robinet latéral, Schellbach
Burettes
Micro burette, classe AS, DURAN®, graduation bleue, conformité certifiée, avec identification du lot datée.
  • Robinet latéral avec clé rodée normalisée ou tige PTFE, avec douille, Bang
  • Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
  • Graduation en anneau du point principal
Certifications: Calibré pour EX, DIN EN ISO 385.