Imprimer
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
3300140 3300152 3300160 3300240 3300252 3300260
HIRS3300140EA 199 EUR
HIRS3300140 HIRS3300152 HIRS3300160 HIRS3300240 HIRS3300252 HIRS3300260
Microburettes, type Bang, robinet droit, Schellbach
Burettes
Micro burette, modèle Bang, classe AS, DURAN®, graduation bleue, conformité certifiée, avec identification du lot datée.
  • Robinet droit avec clé rodée normalisée ou clé PTFE
  • Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
  • Graduation en anneau du point principal
Certifications: Calibré pour EX, DIN EN ISO 385.