Imprimer
Corps de burette sans robinet
Fournisseur: HIRSCHMANN
3071260 3071270 3071275
HIRS3071260EA 29.8 EUR
HIRS3071260 HIRS3071270 HIRS3071275
Corps de burette sans robinet
Burettes
Tube à burette, classe B, verre borosilicaté DURAN®, avec graduation bleue, calibré pour EX.
  • Tête en bas
  • Raccord pour robinet d'arrêt, Ø 8 mm
  • Convient pour robinet d'arrêt remplaçable