Imprimer
2-Bromopropène 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
107340100 107340500
ACRO107340100EA 81.8 EUR
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropène 99% stabilisé
2-Bromopropène
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 47…49 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –125 °C
Densité: 1.36 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000140
Numéro CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT