Phénylacétate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
A15537.0B
A15537.0I
A15537.30
A15537.0BEA
75.3
EUR
A15537.0B
A15537.0I
A15537.30
Phénylacétate de méthyle ≥99%
Phénylacétate de méthyle
Formule:
C₉H₁₀O₂ Point d'ébullition: 218…220 °C Point de fusion: 49…50 °C Densité: 1,067 Point d'éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008453 Numéro CAS: 101-41-7 EINECS: 202-940-9 Merck Index: 14,7268 |