Imprimer
3,3-Diméthylpentane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
152660010 152660050 152660250
ACRO152660010EA 45.8 EUR
ACRO152660010 ACRO152660050 ACRO152660250
3,3-Diméthylpentane 99%
3,3-Diméthylpentane
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 86 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009322
Numéro CAS: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %