Imprimer
2-Méthylhexane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
126910050 126910250
ACRO126910050EA 117 EUR
ACRO126910050 ACRO126910250
2-Méthylhexane 99%
2-Méthylhexane
Formule: C₇H₁₆
Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –118 °C
Densité: 0.67 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009487
Numéro CAS: 591-76-4
EINECS: 209-730-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3835 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %