Imprimer
Méthyl-2 butane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: iso-Pentane
19387.AP 19387.AY
19387.APEA 73 EUR
19387.AP 19387.AY
Méthyl-2 butane ≥99%
Méthyl-2 butane
Purity: 99+%
CAS No.: 78-78-4
Molecular Formula: C5H12
Formula Weight: 72.14
Flash Point: -57°(-70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.62
Refractive Index: 1.3540
Appearance: Colourless
Boiling Point: 30°
UN No.: 1265
MDL No.: MFCD00009338
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 30 °C
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.62
Point d'éclair: –57 °C (–70 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM