Imprimer
Méthyl-2 butane 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: iso-Pentane
167840010 167842500
ACRO167840010EA 170 EUR
ACRO167840010 ACRO167842500
Méthyl-2 butane 99+% pour la spectroscopie
Méthyl-2 butane
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 30 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.62 g/cm³
Point d'éclair: –51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g