Imprimer
tert-Butylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoisobutane
B0709.0025 B0709-25ML B0709-500ML B0709-100ML
TCIAB0709.0025EA 0 EUR
TCIAB0709.0025 TCIAB0709-25ML TCIAB0709-500ML TCIAB0709-100ML
tert-Butylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 46°C
Point de fusion: -72
Point d'éclair: –7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008050
Numéro CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=558efba197c80a6cf715a9c7543bc31acd41836e&vid=231886ff2ec0f6816d607a672c4fb9c65b4335c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %