Imprimer
tert-Pentylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24639.14 B24639.22
B24639.14EA 60.4 EUR
B24639.14 B24639.22
tert-Pentylamine 98%
tert-Pentylamine
Purity: 98%
CAS No.: 594-39-8
Molecular Formula: CH3CH2C(CH3)2NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3995
Odour: Amine-like
Boiling Point: 76-78°
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008056
Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 76…78 °C
Point de fusion: –105 °C
Densité: 0.746
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008056
Numéro CAS: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
ONU: 1106
ADR: 3,II