Imprimer
Isobutylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
A11017.AK A11017.AU
A11017.AKEA 29.5 EUR
A11017.AK A11017.AU
Isobutylamine 99%
Isobutylamine
Purity: 99%
CAS No.: 78-81-9
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2NH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -9°(15°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Amine-like
Melting Point: -85°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 385626
Merck Reference: 14,5132
UN No.: 1214
MDL No.: MFCD00008146
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.736
Point d'éclair: –9 °C (15 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008146
Numéro CAS: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
ONU: 1214
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05149