1-Iodo-3-méthylbutane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Methylbutyliodide
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 541-28-6
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1730990
Merck Reference: 14,5120
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039414
Formule:
C₅H₁₁I Point d'ébullition: 146…148 °C Densité: 1.515 Point d'éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039414 Numéro CAS: 541-28-6 EINECS: 208-773-8 ONU: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,5120 |