Imprimer
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18978.14 A18978.22
A18978.14EA 65.5 EUR
A18978.14 A18978.22
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol ≥98%
1-Chloro-2-méthyl-2-propaneol
Purity: 98%
CAS No.: 558-42-9
Molecular Formula: C4H9ClO
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 124-128°
Beilstein Reference: 1697054
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021807
Formule: C₄H₉ClO
Point d'ébullition: 124…128 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,058
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021807
Numéro CAS: 558-42-9
EINECS: 209-196-4
ONU: 1987
ADR: 3,III