2-Chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0208-25ML
C0208-500ML
TCIAC0208-25MLEA
17.6
EUR
TCIAC0208-25ML
TCIAC0208-500ML
2-Chloro-2-méthylpropane ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-2-méthylpropane
Formule:
C₄H₉Cl Point d'ébullition: 52°C Point de fusion: –28 °C Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: -18°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000816 Numéro CAS: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 ONU: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,01562 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |