1-Chloro-3-méthylbutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Methylbutylchloride
L11371.09
L11371.18
L11371.09EA
36.2
EUR
L11371.09
L11371.18
1-Chloro-3-méthylbutane ≥98%
1-Chloro-3-méthylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-84-6
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -104°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1730988
Merck Reference: 14,5116
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00013693
Formule:
C₅H₁₁Cl MW: 106.6 g/mol Point d'ébullition: 99…100 °C Point de fusion: –104 °C Densité: 0.880 Point d'éclair: 16 °C (60 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013693 Numéro CAS: 107-84-6 EINECS: 203-525-5 ONU: 1107 ADR: 3 II Merck Index: 13,05132 |