Imprimer
1-Chloro-2-méthylpropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L04181.18 L04181.30
L04181.18EA 46.1 EUR
L04181.18 L04181.30
1-Chloro-2-méthylpropane ≥98%
1-Chloro-2-méthylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Formule: C₄H₉Cl
Point d'ébullition: 68…69 °C
Point de fusion: –131 °C
Densité: 0,879
Point d'éclair: –7 °C (19 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000954
Numéro CAS: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5138