Imprimer
1-Chloro-2,2-diméthylpropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
L02365.06 L02365.14
L02365.06EA 62.1 EUR
L02365.06 L02365.14
1-Chloro-2,2-diméthylpropane ≥98%
1-Chloro-2,2-diméthylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 753-89-9
Molecular Formula: C5H11Cl
Formula Weight: 106.60
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.4039
Odour: Sweet
Melting Point: -20°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 1730985
UN No.: 1107
MDL No.: MFCD00000941
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106.6 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.868
Point d'éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000941
Numéro CAS: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
ONU: 1107
ADR: 3 II