Imprimer
3-Hydroxy-3-méthylbutanone 92%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
121440250 121440050
ACRO121440250EA 197 EUR
ACRO121440250 ACRO121440050
3-Hydroxy-3-méthylbutanone 92%
3-Hydroxy-3-méthylbutanone
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 140…141 °C (760 mmHg)
Densité: 0,97 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004460
Numéro CAS: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered