Imprimer
5-Méthyl-2-hexanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
L17584.AEEA 27.6 EUR
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
5-Méthyl-2-hexanone ≥99%
5-Méthyl-2-hexanone
Purity: 99%
CAS No.: 110-12-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4075
Melting Point: -74°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 506163
UN No.: 2302
MDL No.: MFCD00008950
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 144…145 °C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,812
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008950
Numéro CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
ONU: 2302
ADR: 3,III