Méthyl-4 pentanone-2, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06146.1000
1.06146.2500
1.06146.6025
1.06146.1000EA
111
EUR
1.06146.1000
1.06146.2500
1.06146.6025
Méthyl-4 pentanone-2, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Méthyl-4 pentanone-2
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Point d'ébullition: 117.4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –84 °C Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 16 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008938 Numéro CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 ONU: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 13,05227 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 18 - 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -84 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 14 °C |
Refractive Index | 1.3962 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.0 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 460 °C |
Evaporation number | 10 |