Imprimer
Méthyl-4 pentanone-2 99+% HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
43170.K2 43170.K7 43170.M1 43170.M6
43170.K2EA 98.2 EUR
43170.K2 43170.K7 43170.M1 43170.M6
Méthyl-4 pentanone-2 99+% HPLC
Méthyl-4 pentanone-2
Purity: 99+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM