Imprimer
Méthyl-4 pentanone-2 99+%, Electronic Grade residue free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
327920010 327920025
ACRO327920010EA 65.6 EUR
ACRO327920010 ACRO327920025
Méthyl-4 pentanone-2 99+%, Electronic Grade residue free
Méthyl-4 pentanone-2
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 117.4
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm