Imprimer
3-Méthylbutanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9020
8.05966.0250EA 46 EUR
8.05966.0250 8.05966.1000 8.05966.9020
3-Méthylbutanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Méthylbutanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.8046 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008919
Numéro CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
ONU: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 93 - 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 53.33 hPa (19.9 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 9 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 475 °C
Evaporation number 5.6