Imprimer
3-Méthylbutanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
B24527.AK B24527.AU
B24527.AKEA 50.7 EUR
B24527.AK B24527.AU
3-Méthylbutanone ≥98%
3-Méthylbutanone
Purity: 98%
CAS No.: 563-80-4
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Fruit-like
Melting Point: -92°
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1071238
Merck Reference: 14,6090
UN No.: 2397
MDL No.: MFCD00008919
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 94…95 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0.805
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008919
Numéro CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
ONU: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6090