3-Méthylbutanone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
218770010
218772500
218770051
ACRO218770010EA
198
EUR
ACRO218770010
ACRO218772500
ACRO218770051
3-Méthylbutanone 98%
3-Méthylbutanone
Formule:
C₅H₁₀O Point d'ébullition: 94 °C (1013 hPa) Point de fusion: –92 °C Densité: 0.8 g/cm³ Point d'éclair: 6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008919 Numéro CAS: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 ONU: 2397 ADR: 3,II Merck Index: 12,06164 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |