Imprimer
Isovaléraldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
163971000 163975000 163970025
ACRO163971000EA 22.9 EUR
ACRO163971000 ACRO163975000 ACRO163970025
Isovaléraldéhyde 98%
Isovaléraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 0.796 g/cm³
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007014
Numéro CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %