Imprimer
Isobutyraldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
8.01556.0100EA 29.6 EUR
8.01556.0100 8.01556.1000 8.01556.9020 8.01556.9040
Isobutyraldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isobutyraldéhyde
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006980
Numéro CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
ONU: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 110 g/l (20 °C)
Melting Point -65 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 63 - 64.5 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Explosion Limit 1.6 - 11.0 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 165 °C
Saturation concentration 452 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid