Isobutyraldéhyde 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
122510010
122510025
122510100
ACRO122510010EA
47.8
EUR
ACRO122510010
ACRO122510025
ACRO122510100
Isobutyraldéhyde 99+%
Isobutyraldéhyde
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 63 °C (760 mmHg) Point de fusion: –65 °C Densité: 0.79 g/cm³ Point d'éclair: –24 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006980 Numéro CAS: 78-84-2 EINECS: 201-149-6 ONU: 2045 ADR: 3,II Merck Index: 13,05171 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3710 to 1.3745 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Free acid | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |