Imprimer
2-Éthylhexanal ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 36.8 EUR
B23471.18 B23471.30
2-Éthylhexanal ≥97%
2-Éthylhexanal
Purity: 97%
CAS No.: 123-05-7
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.21
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4155
Melting Point: <-100°
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1700556
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006987
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 163 °C
Point de fusion: < –100 °C
Densité: 0.819
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006987
Numéro CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
ONU: 1989
ADR: 3,III