Imprimer
1-Bromo-3-méthylbutane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 26.7 EUR
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Bromo-3-méthylbutane 99%
1-Bromo-3-méthylbutane
Formule: C₅H₁₁Br
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000253
Numéro CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
ONU: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05130
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)