Imprimer
1-Bromo-2,2-diméthylpropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
L03579.06 L03579.14
L03579.06EA 73.6 EUR
L03579.06 L03579.14
1-Bromo-2,2-diméthylpropane ≥98%
1-Bromo-2,2-diméthylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 630-17-1
Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 1730989
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000209
Formule: C₅H₁₁Br
MW: 151.05 g/mol
Point d'ébullition: 104…106 °C
Densité: 1.195
Point d'éclair: 6 °C (42 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000209
Numéro CAS: 630-17-1
EINECS: 211-132-5
ONU: 1993
ADR: 3 II