n-Triacontane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
90270-1G
90270-250MG
90270-1GEA
240
EUR
90270-1G
90270-250MG
n-Triacontane, Supelco®
n-Triacontane
Formule:
H₃C(CH₂)₂₈CH₃ Point d'ébullition: 449.7 °C (1013 hPa) Point de fusion: 65…67 °C Densité: 0.7797 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009410 Numéro CAS: 638-68-6 EINECS: 211-349-5 |