Imprimer
n-Tétradécane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
174131000 174135000 174130025
ACRO174131000EA 60.4 EUR
ACRO174131000 ACRO174135000 ACRO174130025
n-Tétradécane 99%
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 252…254 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5.8 °C
Densité: 0.767 g/cm³
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %