Imprimer
n-Pentane, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pentane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
8.20957.1000EA 90.8 EUR
8.20957.1000 8.20957.2500 8.20957.9025
n-Pentane, EMPLURA®
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM