Imprimer
n-Octane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26025.238EA 54.1 EUR
26025.238 26025.466
n-Octane ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 125 - 127 °C
Density (20/4) 0.700 - 0.710
Evaporation residue Max. 50 ppm