Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17966.03
L17966.06
L17966.03EA
27.2
EUR
L17966.03
L17966.06
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥97%
Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 374564-34-8
Molecular Formula: C6H4BBrF3K
Formula Weight: 262.91
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD02093977
Formule:
C₆H₄BBrF₃K Point de fusion: 178…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093977 Numéro CAS: 374564-34-8 |