1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L16590.06
L16590.14
L16590.06EA
62.3
EUR
L16590.06
L16590.14
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol tech. 90%, grade Technique
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol
Purity: 90%
CAS No.: 423-65-4
Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH
Formula Weight: 600.12
Melting Point: ca 110°
Boiling Point: 224°/740mm
MDL No.: MFCD00153235
Formule:
C₁₂H₃F₂₃O Point d'ébullition: 224 °C (740 mmHg) Point de fusion: ∼ 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153235 Numéro CAS: 423-65-4 |