Imprimer
3-Chloro-1-phényl-1-propyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H53510.14 H53510.03 H53510.06
H53510.14EA 446 EUR
H53510.14 H53510.03 H53510.06
3-Chloro-1-phényl-1-propyne ≥97%
3-Chloro-1-phényl-1-propyne
Purity: 97% CAS No.: 3355-31-5 Molecular Formula: C9H7Cl Formula Weight: 150.61 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.585 MDL No.: MFCD06411085
Formule: C₉H₇Cl
Densité: 1,095
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411085
Numéro CAS: 3355-31-5